Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre pour la centrifugeuse ROTIXA 50 S, 2 emplacements
Conçus pour une utilisation avec la centrifugeuse ROTIXA 50 S. Ces rotors sont parfaits pour un haut débit d’échantillons dans les laboratoires médicaux, de recherche et de contrôle qualité.
Marque: Hettich Lab Technology™ 4282
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Rotor libre, 2 emplacements
- Pour plaques DeepWell
- Pour la centrifugeuse ROTIXA 50 S
- Les modèles ROTIXA sont les centrifugeuses de choix pour les laboratoires médicaux de routine, ainsi que les laboratoires de recherche et de contrôle qualité dans l’industrie des sciences de la vie. Les centrifugeuses ROTIXA sont dotées du panneau de commande S étendu. Idéal pour un débit d’échantillons élevé.
Spécification
Rotor swing-out | |
2 652 x g | |
183 mm | |
Centrifugeuse ROTIXA 50 S | |
2 |
20 plaques/racks par rotor | |
3 600 tr/min | |
178 mm | |
90° |