Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Utilisez ces rotors pour une large gamme d’applications moléculaires. Les rotors à godets oscillants Eppendorf™ sont conçus pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 5810711002
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 5.97600kg
Description
- Pour tubes et plaques
- Bouchons étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Durée de vie du rotor : max. 40 000 cycles
- Le rotor et les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
Spécification
Rotor swing-out | |
A-4-62-MTP | |
4 godets MTP |