Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Utilisez ces rotors pour une large gamme d’applications moléculaires. Les rotors à godets oscillants Eppendorf™ sont conçus pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 5804719000
1767.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 4.30000kg
Description
- Pour tubes et plaques
- Bouchons étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Durée de vie du rotor : max. 40 000 cycles
- Le rotor et les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
Spécification
Rotor swing-out | |
5 000 tr/min | |
4 supports pour 2 Falcon-Gtrade; de 50 ml |
4 500 x g | |
A-4-44 | |
4 |