Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves à chargement frontal SwiftLock
Code produit. p-8008905
Click to view available options
Capacité (métrique):
344 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12788915
Marque: Astell Scientific™ ASB300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Montés en usine avec un grand nombre de caractéristiques incluses de série, les rendant ainsi adaptés à la stérilisation des (milieux) liquides, la mise au rebut, la verrerie et d’autres instruments.
  • Équipés d’éléments chauffants dans la chambre en standard
  • Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
  • Démarrage différé et fonction de maintien de chaleur des cultures pour un meilleur contrôle lorsque vous souhaitez stériliser
  • Sécurité : protection contre la surchauffe, manomètre externe, verrou de refroidissement, programme de test de la valve de sécurité et bouton d’arrêt d’urgence
  • Port de validation, robinet de vidange et chambre en acier inoxydable électropoli
  • Chargement sûr et facile, et système SwiftLock unique de fermeture de porte Astell
  • Vaporisation temporisée/pulsée
Spécification
Description Diamètre x profondeur de la chambre : 600 x 1217 mm
Capacité (métrique) 344 L
Modèle Autoclave SwiftLock
Type de produit Autoclave à chargement frontal
max. (métrique) 100°C à 138°C
Affichage Écran tactile couleur 5,7 po avec port de données USB intégré
Alimentation électrique Avec éléments chauffants de chambre : 380-440 V (N+E) triphasé, 15 A, 16 kVA, 50/60 Hz ; Avec générateur de vapeur intégré : 380-440 V (N+E) triphasé, 28 kVA, 50/60 Hz (avec 24 KWSG)
Dimensions (L x l x H) 900 x 1405 x 1570 mm