Learn More
Fisherbrand™ Écouvillons en sachets peelpack
Utilisez ces écouvillons pour le prélèvement d’échantillons. Les écouvillons Fisherbrand™ à emballage décollable sont dotés d’une tête ronde, compacte et résistante à l’effilochage.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
Description
- Écouvillon avec tige en bois et pointe en coton
- Stérilisé à l’oxyde d’éthylène
- Écouvillons secs sous emballage à décoller
- 150 mm x 2,5 mm
- Produit selon les normes strictes ISO 9002 / EN 29002
- Marquage CE n°98 06 0119, classe II A
Spécification
Axe en bois | |
ISO 9002 / EN 29002, marquage CE n°98 06 0119 | |
Tous les écouvillons possèdent une tête ronde, compacte et résistante aux déchiquetages pour le prélèvement des échantillons. | |
À utiliser lorsque le transport des échantillons n’est pas nécessaire | |
5mm | |
150 mm | |
1000/boîte |
Stérile | |
Coton | |
Boîte à décoller | |
unie | |
Classe II A | |
1000 | |
Écouvillon |