Learn More
Bague de serrage SVL™ pour joint de fond
Click to view available options
Taille du joint:
15
22
30
42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre les attaques chimiques
- Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL de sorte que le débit ne soit pas limité
Spécification
Spécification
| Description | Taille du joint : 30 |
| À utiliser avec (application) | Joints bout à bout |
| Taille du joint | 30 |
| Matériau | Caoutchouc de silicone doublé de PTFE |
| Type | Bague d’étanchéité |