Learn More
Bague de serrage SVL™ pour joint de fond
En caoutchouc de silicone
Marque: SVL 701-02
136.22 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre les attaques chimiques
- Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL de sorte que le débit ne soit pas limité
Spécification
Taille du joint : 22 | |
Joints bout à bout | |
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE | |
Bague d’étanchéité |