Learn More
Pinces à rodage métalliques Rotulex™
Clips métalliques à ressort. Les pinces à rodage métalliques Rotulex™ sont conçues pour sécuriser les systèmes de verrerie Rotulex™ avec le joint à rotule et la jonction à manchon correspondants.
Marque:  SVL RC19
Code produit. 10686475
  • 21.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
Description
  • Convient aux travaux à haute température
  • Le système comprend un raccord à bille mâle, un joint torique recouvert de PTFE et un joint à cuvette femelle qui sont fixés avec la pince à rodage
  • Les composants sont vendus séparément
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RM:RF19
Alésage env. : 9 mm