Learn More
Filetages en verre SVL™
Conçus pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVR™
Marque:  SVL 703-03
Code produit. 15517750
  • 490.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de jonction
32 mm
165 mm
Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
Verre borosilicaté
6,49 in
2 mm