Learn More
Filetages en verre SVL™
Conçus pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVR™
Marque:  SVL 703-02
Code produit. 10136014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de jonction
22,5 mm
165 mm
Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
Verre borosilicaté
6,49 in
1,8 mm