Learn More
Couplage SVL™ pour assemblage bout à bout
Click to view available options
Dimensions:
Taille du raccord : 15
Taille du raccord : 22
Taille du raccord : 42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Coupleur et bague d’étanchéité en plastique conçus pour fixer deux filetages en verre SVL™ de même diamètre dans un assemblage bout à bout
- Le coupleur est fabriqué en plastique phénolique et se compose de deux sections filetées séparées
- Bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone avec gaine en PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL™ de sorte que le débit ne soit pas limité
- Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Verrerie SVLtrade; et Quickfittrade; |
| À utiliser avec (application) | Pour fixer deux filets verre SVLtrade; du même diamètre dans un joint vif |
| Comprend | Bague d’étanchéité |
| Quantité | 10 Paquets |
| Dimensions | Taille du raccord : 15 |
| Type | Couplage SVL™ |