Learn More
Esculape Laboratoire™ Couverture de survie
Click to view available options
Dimensions (L x l):
160 m x 210 cm
Description
- Couverture de survie
- Haute protection contre le froid, la chaleur
- La pluie, la neige, le vent et l'humidité
- Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite
- C'est un excellent moyen de signalisation
- Support: polyester métallisé
- Imperméable
- Réfléchit 90 % du rayonnement calorifique
- Dimensions emballée: 17 x 11cm
- Dimensions dépliée: 210 x 160cm
- Couverture de survie
Spécification
Spécification
| Type de produit | Survival Blanket |
| Dimensions (L x l) | 160 m x 210 cm |