Learn More
Swann-Morton™ Poignées de scalpel en acier inox, graduées
Utilisez les poignées de scalpel en acier inox Swann-Morton™, graduées pour vous assister dans la formation, le marquage du bon site chirurgical et les études sur les traumatismes.
350.00€ - 352.00€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Poignée de scalpel chirurgical |
Autoclavable | Oui |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11880862
|
Swann-Morton™
0933 |
n° 3 |
350.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11890862
|
Swann-Morton™
0934 |
n° 4 |
352.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non stérile
- Conditionnement individuel
- Gradué
- Acier inox
Spécification
Acier inoxydable | |
Poignée de scalpel chirurgical | |
Oui | |