Learn More
Laboratoires Anios Détergent désinfectant Surfanios™ Premium
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
12 pièces
Description
Désinfectant détergent pour sols et surfaces :
- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 11,2
- pH du produit dilué (0,25 %) : environ 8
- Densité : 1,007
- Indice de réfraction : 1,3587
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 10,9 |
| Certifications/Conformité | EN 1040, EN 1327 et 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348 |
| Contenu et stockage | 5°C à 35°C |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SURFANIOS PREMIUM
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, PROPAN-2-OL