Learn More
Laboratoires Anios™ Surfanios Premium
Nettoyage et désinfection des sols, des murs, des équipements médicaux et des dispositifs médicaux non invasifs.
Marque: Laboratoires Anios™ 1917129
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nettoyage et désinfection matériel y compris médical. pH pur 11.2; pH dilué 8. Sans rinçage. Formule concentrée très économique : dilution à 0,25% soit 20 ml pour 8 l d'eau.
Désinfectant détergent pour sols et surfaces :
- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 11,2
- pH du produit dilué (0,25 %) : environ 8
- Densité : 1,007
- Indice de réfraction : 1,3587
Spécification
Surfanios Premium | |
Pour le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces | |
20 L |
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients | |
500/paquet |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SURFANIOS PREMIUM
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, PROPAN-2-OL