Learn More
Thermo Scientific™ Surfact-Amps™ Detergent Sampler
Collecte pratique de diverses solutions de détergent Surfact-Amps et d’autres détergents utiles sélectionnés pour les méthodes de recherche sur les protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 28340
Description
L’échantillonneur de détergents Thermo Scientific™ Surfact-Amps est une collecte pratique de diverses solutions de détergent Thermo Scientific™ Surfact-Amps et d’autres détergents utiles sélectionnés, qui est dédié aux méthodes de recherche protéique.
Le kit échantillonneur offre un moyen économique permettant de tester quel sera le détergent le plus efficace dans un système expérimental ou pour stocker des protéines particulières. Les solutions de détergent purifiées Thermo Scientific Surfact-Amps sont des solutions pratiques de détergents communément utilisés à 10 % (p / v), qui bénéficient d’une pureté, qualité et stabilité inégalées pour les méthodes de protéomique et de biologie moléculaire. Par rapport aux formulations de détergent nettes, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont moins visqueuses et peuvent ainsi être aliquotées avec une grande précision. Les solutions de détergent sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation. Ne commencez pas votre expérience avec des détergents dont vous ne connaissez pas l'ancienneté et la pureté ! Ouvrez simplement une ampoule et diluez le contenu dans votre tampon à la concentration souhaitée. Trois des dix détergents du kit échantillonneur sont fournis sous forme solide (100 mg chacun) au lieu de solutions à 10 %.Points clés :
Les solutions de détergent Surfact-Amps sont :
- Des solutions de détergent à 10 % précises dans de l’eau ultra-pure, conditionnées dans des ampoules sous azote
- Faciles à distribuer et à diluer avec précision
- Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq / ml de peroxydes et de carbonyles
- Très stables : conditionnées dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Comprend :
Sept solutions de détergent différentes conditionnées en ampoules et trois détergents solides supplémentaires de 100 mg chacun. Brij™, Triton™ et Tween™ sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
Spécification
Détergent | |
Liquide | |
Solution détergente |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. | |
Surfact-Amps™ | |
10 flacons |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.