Learn More
Thermo Scientific™ Système de PCR en temps réel SureTech™
Détectez les micro-organismes rapidement et précisément dans une vaste gamme d’échantillons environnementaux et alimentaires grâce au système Thermo Scientific™ SureTect™.
Spécification
À utiliser avec (application) | Dosages PCR en temps réel SureTect |
---|
Description
Détectez les micro-organismes rapidement et précisément dans une vaste gamme d’échantillons environnementaux et alimentaires grâce au système Thermo Scientific™ SureTect™. Ce système associe un système de PCR en temps réel à un logiciel personnalisé et des réactifs pré-remplis et pratiques qui, combinés à un protocole PCR unique pour une large gamme de cibles courantes et de types d’échantillons, rationalisent les procédures de test.
Le système SureTect est une solution unique alliant vitesse et performance dans une plateforme conviviale et économique vous donnant des résultats en toute confiance.- Résultats rapides : prend moins de 24 heures de l’enrichissement des échantillons aux résultats
- Une seule étape d’enrichissement : ne nécessite pas d’enrichissement secondaire ni de culture supplémentaire pour un test plus simple et plus rapide
- Dosage facile : nécessite peu d’étapes de pipetage, tubes de lyse pré-remplis et culots de PCR lyophilisés, pas de centrifugation ni vortex requis pour la préparation des échantillons
- Protocole rationalisé : facilite le traitement de dosages multiples en une seule fois pour une efficacité maximale
- Technologie PCR supérieure : tests en temps réel avec sonde pour une sensibilité et une spécificité inégalées
- Logiciel simple et intuitif : permet une configuration PCR rapide et simple, une interprétation automatique des données et la traçabilité des résultats
- Encombrement minimal : s’intègre facilement aux environnements de laboratoire, même dans les laboratoires où il y a peu de place disponible
Spécification
Dosages PCR en temps réel SureTect |