Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
5 pièces
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 8 mm Diameter Square 96-Well Plate Sealing Mats are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput applications using GC and HPLC/UHPLC and are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
986
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Résistant aux solvants |
| Matériau | Silicone, PTFE |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 5 |
| Diamètre de bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | HPLC, UHPLC, GC |
| Pré-fendu | Non |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Afficher plus |