Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Code produit. 17443193 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Silicone, PTFE
Solvent Or Alcohol Resistant:
Non
Résistant aux solvants
Résistant à l’alcool
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
50 pièces
Nb par paquet:
10
5
5 tapis
Code produit. 17443193
Marque: Thermo Scientific™ 60180M171
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Conserver à température ambiante
978
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Résistant à l’alcool
Matériau EVA
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Diamètre de bouchon 8 mm
Quantité 50 tapis
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -70°C to +65°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility WebSeal 96-well Round Well Plate