Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P206B
350.03 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Caractéristiques principales- Le format SBS et le code-barres permettent l’inventaire automatique avec l’échantillonneur automatique Vanquish
- Surveillez et gérez un inventaire de 9 plaques DeepWell maximum ou de 20 plaques à puits peu profonds (15 mm de hauteur) dans le chargeur Vanquish avec trois positions supplémentaires dans l’échantillonneur automatique Vanquish, pour un maximum de 8 832 échantillons
- Gérez l’ensemble du stock grâce à la lecture des codes-barres avec détection de niveau d’étagère vide et vérification des plaques à puits
- Il est également possible d’automatiser les flux de travail grâce à la lecture de codes-barres
Les codes-barres indiquent une identification de la plaque à puits et l’orientation latérale correcte de la plaque pour garantir la bonne position dans l’échantillonneur automatique Vanquish et dans l’unité du chargeur lors du chargement et de l’exécution de la séquence analytique. Les plaques ne peuvent pas être acceptées si l’orientation est mauvaise.
Spécification
Code-barres inclus | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
270 μl | |
100 Plates | |
14.7 mm | |
Microtiter |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
10 à 250 μl | |
Sans revêtement | |
Rond | |
-80°C to 121°C | |
Ouverture de 7 mm de diamètre |