Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
50.70€
Spécification
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal™
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
15162699
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-P104
5 plaques
50.70€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
8 x 12
Clear
96
Non stérile
Rond
8 mm
WebSeal™
Polypropylène
50 à 1900 μl
2000 μl
45 mm
Deep Well
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis