Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square U-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P203
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.54000kg
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square U-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Idéal pour :- Activité QA/QC des secteurs pharmaceutiques et industriels
- Screening haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Tests en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Supporte des températures de −80°C à 121°C
- Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits étroits et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
PP | |
2 à 35 μl | |
Sans revêtement | |
En forme de U | |
-80°C to 121°C | |
Microtiter |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Non stérile | |
58 μl | |
60 Plates | |
14,4 mm |