Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis
Meet your certification and documentation needs with Level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Glass Vial Insert and Cap Kits.
58.95€ - 71.19€
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Clear
Matériau Propylene
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Septum Couleur (joint) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Septum Couleur (joint) Prix Quantité et disponibilité  
17825184
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6EKPP97
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu White/Blue
71.19€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17865194
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6EKPP87
Silicone blanc / PTFE rouge White/Red
58.95€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Specifications
Bleu
12 mm
Propylene
9 mm
SureSTART niveau 1
Polypropylène
32 mm
Spécification certifiée
9 mm
9 mm
6 mm
Clear
100 flacons et bouchons
45 shore
0.4 mL
Screw Cap, Solid Top
1 mm
Specification Certified Vial and Cap Kit
No
0.4 mL Short Thread Screw Propylene Microvial with Fixed Conical Insert, Level 1
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ SureSTART™ Specification Certified Propylene Vial Insert and Cap Kits, Level 1 Everyday Analysis