Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés HPLC et GC SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés HPLC et GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3.
Marque: Thermo Scientific™ 6PCK193W
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés HPLC et GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3. Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
HPLC and GC Certified (Kits only)
For chromatographic analysis
• Tested and certified for up to 15 critical physical specifications to prevent technical /performance issues.
• Tested and certified using GC/FIS LC/UV to ensure that there are no residual manufacturing agents present in the vial that could generate spurious chromatographic peaks and interfere with your results.
• A certificate is provided with each kit.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spécification
Grey | |
12 mm | |
White Silicone/Red PTFE; Pre-slit, Bonded | |
9 mm | |
SureSTART Level 3 | |
Polypropylene | |
32 mm | |
HPLC and GC Certified | |
9 mm | |
9 mm |
6 mm | |
Clear Glass | |
100 Vials and Caps | |
45 Shore | |
2 mL | |
Screw Cap, Open Top | |
1 mm | |
HPLC and GC Certified Vial and Cap Kit, Level 3 | |
Yes | |
2 mL Short Thread Screw Glass Vial, Level 3 |