Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon clipsé en verre haute récupération SureSTART™ pour les applications hautes performances de niveau 3 sur des échantillons < 2 ml
Code produit. 17354033 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) total:
1,5 ml
1,7 mL
1,7 ml
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Volume (Metric) Usable:
1,2 mL
1,3 ml
1,5 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17354033
Marque: Thermo Scientific™ 6PRV11S1V
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon clipsé en verre haute récupération SureSTART™, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Choisissez les micro-flacons à bouchon clipsé en verre haute récupération Thermo Scientific™ SureSTART™, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de < 2 ml. Avec leurs dimensions extérieures de 12 x 32 mm, ces micro-flacons en verre transparent et ambré ont un fond intérieur en forme de V pour permettre un volume utilisable total relativement élevé et un volume résiduel de 4 μl. Il s’agit d’un flacon de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à clipser ou sertir et des septa de 9 mm pour sceller ce flacon
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Niveau Level 3
Nb par paquet 100/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 11 mm
Volume (métrique) résiduel 1 μL
Type de base Fond en V interne
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 1,7 mL
Type de bouchon Bouchon à clipser
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon à clipser en verre haute récupération, niveau 3
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml