Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 6PSC9ST1R
33.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17374043
  • 36.77€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Rouge
No
Level 3
SureSTART niveau 3
1 mm
Vis (AVCS™), niveau 3
Flacons à vis de 9 mm
Polypropylène
Silicone blanc / PTFE rouge
54 shore
100 Pk.
Spécification certifiée
9 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3 >