Learn More
Thermo Scientific™ Septa SureSTART™ de 20 mm, applications à haut débit de niveau 2
Code produit. 17333773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Beige
Noir, Gris, Gray
Matériau:
Butyle / PTFE
Silicone, PTFE
Dureté:
45 shore
50 shore
Nb par paquet:
100/paquet
1000/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17333773
Marque: Thermo Scientific™ 6A20ST1F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplacez vos septa usés par les septa Thermo Scientific™SureSTART™ de 20 mm (niveau 2).
Remplacez vos septa usés par les septa  Thermo Scientific™ SureSTART™  de 20 mm (niveau 2). Les produits de niveau 2 sont conçus pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi différentes formats de septa polyvalents en silicone / PTFE fabriqués avec des valeurs shore de 45 pour réduire les problèmes liés aux aiguilles de l’échantillonneur automatique.
Nos septa de niveau de performance 2 sont fabriqués et testés pour garantir un faible saignement, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses GC-MS et LC-MS courantes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc, Beige
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Silicone, PTFE
Pré-fendu No
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Nb par paquet 5000/paquet
Type d’emballage 50 packs of 100
Dureté 45 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Autoclavable Autoclavable
Quantité 5000
Épaisseur (métrique) 3 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Septa, niveau 2
Taille du bouchon 20 mm Crimp Caps
À utiliser avec (équipement) Bouchons à sertir de 20 mm
Septa Size (Metric) 20 mm