Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 20 mm SureSTART™, analyses quotidiennes de niveau 1
Choisissez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments.
Marque: Thermo Scientific™ CHCC20-2MF
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 7.74920kg
Description
Utilisez les bouchons à sertir de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm, comme nos flacons à espace de tête à sertir SureSTART en verre de 20 ml (niveau 1). Choisissez les bouchons de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments. Choisissez parmi les bouchons en aluminium et en acier magnétique avec septa en silicone / PTFE ou en butyle / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Nos bouchons de niveau 1 sont économiques et leur qualité est testée pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes.
Les bouchons à sertir de 20 mm SureSTART de niveau 1 présentent des septa moulés avec des repères d’étanchéité et d’injection en relief. Ils sont composés d’élastomère de butyle recouvert d’une fine couche de PTFE sur une surface.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécification
Or | |
Silicone bleu translucide / PTFE transparent | |
3 mm | |
À sertir, niveau 1 | |
Flacons à espace de tête à sertir de 20 mm |
Acier magnétique | |
SureSTART niveau 1 | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
20 mm |