Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2
Code produit. 17373853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Verre ambré
Verre transparent
Nb par paquet:
100/paquet
1000/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17373853
Marque: Thermo Scientific™ 6ARV111PT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit.
Choisissez les flacons à clipser en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC, HPLC/UHPLC et des systèmes MS à quadripôle simple ou triple. Utilisez les flacons de niveau 2 pour les applications AQ/CQ de routine, lorsque les niveaux d’analyte sont atteignables ou proches du niveau de détection de la méthode. Disponibles en verre transparent et ambré, ces flacons à bouchon clipsé ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de pouvoir répondre à vos exigences réglementaires. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Caractéristiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à clipser ou sertir et des septa de 11 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
  • Utilisez des pinces à sertir et à dessertir électroniques ou manuelles Thermo Scientific pour sceller et retirer votre bouchon à sertir du flacon
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
  • Nos bouchons à clipser assurent un joint très étanche grâce à leur matériau souple en polyéthylène (PE) et à leur double fonction d’encliquetage
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Niveau Level 2
Nb par paquet 1000/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 11 mm
Volume (métrique) résiduel 170 μl
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à clipser
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon en verre à clipser de 2 ml, niveau 2
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml