Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Code produit. 17334083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Verre ambré
Verre transparent
Verre transparent silanisé
Type de bouchon:
Bouchon à vis à filetage court
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17334083
Marque: Thermo Scientific™ 6PSV91PT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications GC-MS et LC-MS hautes performances.
Choisissez les flacons à bouchon vissé en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications hautes performances, lorsque la sensibilité est essentielle. Les flacons de niveau 3 sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Cette offre comprend les flacons Thermo Scientific™ SureStop™ qui, lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons à vis AVCS™ de 9 mm, assurent une étanchéité optimale à chaque fois. Le système de bouchon AVCS pour flacon SureStop est spécialement conçu pour prévenir les défaillances des flacons filetés, telles que l’inclinaison du bouchon, les déformations du bouchon, le délogement du septum ou l’enfoncement du septum, ce qui permet d’éviter les échecs d’injection et l’évaporation des échantillons.
Caractéristiques
  • Disponibles en verre ambré et transparent
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques pour la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Identifiés par trois vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique pour la plupart des flacons
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 2 mL
Niveau Level 3
Nb par paquet 1 000/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Type de base Base plate
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon en verre à vis de 2 ml, niveau 3
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml