Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, analyses quotidiennes de niveau 1
Utilisez les flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour les analyses chromatographiques quotidiennes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications et répondent aux exigences de la pharmacopée.
Marque: Thermo Scientific™ CHCV11-20P
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.28500kg
Description
Utilisez les flacons à bouchon serti en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 1, pour vos analyses chromatographiques quotidiennes. Ils constituent un choix abordable et peuvent être utilisés avec tous les types d’instruments GC et HPLC/UHPLC. Ces flacons à bouchon serti en verre de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir des dimensions physiques compatibles avec les échantillonneurs automatiques. Choisissez entre verre transparent et verre ambré. Les flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Scellez ces flacons à sertir avec des bouchons à sertir en aluminium de 11 mm et des septa en utilisant un outil de sertissage manuel ou électronique.
Flacons de niveau de performance 1 – pour les analyses quotidiennes
- Une seule vague sur le flacon
- Étiquette inscriptible pratique sur les flacons
- Conviennent aux applications GC et HPLC/UHPLC
- Conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau
- À utiliser pour vérifier la présence de composés et les quantifier en utilisant des techniques de détection telles que UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, ELSD, FID, NPD et ECD
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons Thermo Scientific SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en matière d’analyse, de performance et de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Utilisez le niveau 3 pour vos échantillons les plus précieux (et analytes sujets à l’adsorption du verre) afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécification
Verre ambré | |
11 mm | |
Fond plat | |
2 mL | |
32 mm | |
Flacon en verre à sertir | |
1,5 ml |
Niveau 1 | |
170 μl | |
SureSTART | |
Bouchon à sertir | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
Oui | |
Bouchons à sertir en aluminium et septa de 11 mm |