Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour vos applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Marque:  Thermo Scientific™ 6ARC11SPI1
36.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17993601
  • 36.18€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
White/Red
Polyethylene
Level 2
45 shore
100 Pk.
Spécification certifiée
11 mm
Blue
White Silicone/Red Polyimide
100/Pk.
SureSTART niveau 2
1 mm
À clipser
11 mm Snap Vials
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2 > SureSTART Vial Caps only; Color: Blue; Closure Size: 11 mm; Septum: White Silicone/Red Polyimide