Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 11 mm SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm pour vos applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles.
Marque:  Thermo Scientific 6ACC11NR1R
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 18244594
  • 25.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Utilisez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à sertir en verre de 2 ml SureSTART (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons en aluminium avec septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spécification
Spécification
Red
11 mm
No
Single-use
Septum
100
SureSTART Level 2
5.7 mm
1 mm
11 mm
11 mm Crimp Vial
Red
Aluminum
Non-sterile
Natural Red Rubber/PTFE
Natural Red Rubber/PTFE
60 Shore
Not Autoclavable
100
Crimp Cap
LC/GC autosampler
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers