Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir de 11 mm SureSTART™, analyses quotidiennes de niveau 1
Choisissez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments.
10.03€ - 954.98€
Spécification
Couleur | Argent |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Certifications/Conformité | Certifiés conformes aux spécifications |
Taille du bouchon | 11 mm |
Code produit | Marque | Septum | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17374093
|
Thermo Scientific™
CHCC11-10 |
Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore |
10.03€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17394093
|
Thermo Scientific™
CHCC11-10T |
Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore |
95.24€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17384093
|
Thermo Scientific™
CHCC11-10F |
Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore |
452.36€
5000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17304103
|
Thermo Scientific™
CHCC11-30 |
Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore |
21.17€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17324103
|
Thermo Scientific™
CHCC11-30T |
Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore |
201.05€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17314103
|
Thermo Scientific™
CHCC11-30F |
Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore |
954.98€
5000 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez des bouchons à sertir Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm, y compris nos flacons à sertir en verre SureSTART de 2 ml (niveau 1). Choisissez les bouchons de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments. Choisissez parmi les bouchons en aluminium avec septa en silicone / PTFE ou en caoutchouc / TEF de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.
Nos bouchons de niveau 1 sont économiques et leur qualité est testée pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.
Spécification
Argent | |
Aluminium | |
Certifiés conformes aux spécifications | |
11 mm |