Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’analayse d’espace de tête à bouchon à visser SureSTART™ en verre de 10 ml, applications haut débit de niveau 2
Code produit. p-7237207 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Verre ambré
Verre transparent
Nb par paquet:
100/paquet
1000/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17303883
Marque: Thermo Scientific™ 6ASV101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les d’analyse flacons d’espace de tête à bouchon à visser SureSTART™ en verre de 10 ml, de niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les analyses de gaz volatiles à haut débit.
Utilisez les flacons d’analyse d’espace de tête à bouchon à visser Thermo Scientific™ SureSTART™ en verre de 10 ml, de niveau de performance 2, dans vos analyses de gaz volatiles à haut débit. Nos flacons à espace de tête à bouchon vissé sont une nouveauté dans un champ dominé par les cols à sertir. Ils offrent une solution pratique et prête à l’emploi qui ne nécessite pas d’outils de sertissage ou de dessertissage. Il s’agit de flacons de niveau de performance 2, qui garantissent des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC et MS à quadripôle simple ou triple. Les flacons à espace de tête sont conçus pour résister aux températures et aux pressions internes plus élevées requises pour les analyses de gaz volatiles. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de répondre à vos exigences réglementaires.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à vis et des septa de 18 mm Thermo Scientific pour sceller ce flacon
  • Les flacons à base circulaire sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques et plus facilement manipulés par des bras robotisés qui permettent de soulever le flacon du plateau
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit
  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Convient aux applications GC et de spectrométrie de masse (MS)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 10 mL
Niveau Level 2
Nb par paquet 100/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 18 mm
Volume (métrique) résiduel 0,8 mL
Type de base Fond rond
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 10 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 46 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon à vis à espace de tête de10 ml, niveau 2
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 8 mL