Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml pour les applications hautes performances de niveau 3 sur des échantillons de < 2 ml
Code produit. 18254584 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Type:
Flacon d’échantillonnage automatique
Flacon à filetage à vis pour la récupération totale
Flacon à vis en verre à récupération totale de 1,5 ml, niveau 3
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 18254584
Marque: Thermo Scientific™ 6PSV9SV1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Choisissez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, lorsque vous avez besoin de maximiser le volume d’injection pour des échantillons de < 2 ml. Disponible en verre transparent et ambré, ce micro-flacon à récupération totale d’une seule pièce présente un très faible volume résiduel grâce à un réservoir interne profond et étroit de forme spéciale qui recueille le liquide dans la base, de sorte que les échantillonneurs automatiques compatibles peuvent recueillir la totalité de l’échantillon sauf 1 à 2 μl, tout en ayant un volume total d’échantillon de 1,2 ml et un volume résiduel de 1 μl. Les dimensions extérieures de ces flacons sont de 12 x 32 mm. Ces flacons de niveau de performance 3 sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Features
  • Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility
  • Meets all requirements of US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Seal with 9 mm screw caps and septa
  • Buy in bulk for greater savings
Performance Level 3 Vials – for High Performance Applications
  • Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
  • Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass (HRAM) instruments
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART vials are dimensionally verified
  • Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
  • Uniform and defect-free
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Hydrolytic Glass (Class I)
Stérilité Non stérile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 1,7 ml
Graduée No
Comprend Silanization
Matériau (revêtement) Silanization
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100/paquet
Volume (métrique) résiduel 3 μL
Volume (métrique) de travail 3 μL
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 1.7 mL
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon d’échantillonnage automatique
Conservateur None
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Non
À utiliser avec (équipement) LC/GC autosampler
Type de flacon 9 mm Screw thread