Learn More
Thermo Scientific™ Micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml pour les applications hautes performances de niveau 3 sur des échantillons de < 2 ml
Code produit. 17394083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Type:
Flacon d’échantillonnage automatique
Flacon à filetage à vis pour la récupération totale
Flacon à vis en verre à récupération totale de 1,5 ml, niveau 3
Nb par paquet:
1 000/paquet
100/paquet
5000/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5000 pièces
Code produit. 17394083
Marque: Thermo Scientific™ 6PSV9TR1F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, pour maximiser le volume d’injection lors de l’analyse d’échantillons de moins de 2 ml.
Choisissez les micro-flacons à bouchon vissé en verre à récupération totale Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, niveau de performance 3, lorsque vous avez besoin de maximiser le volume d’injection pour des échantillons de < 2 ml. Disponible en verre transparent et ambré, ce micro-flacon à récupération totale d’une seule pièce présente un très faible volume résiduel grâce à un réservoir interne profond et étroit de forme spéciale qui recueille le liquide dans la base, de sorte que les échantillonneurs automatiques compatibles peuvent recueillir la totalité de l’échantillon sauf 1 à 2 μl, tout en ayant un volume total d’échantillon de 1,2 ml et un volume résiduel de 1 μl. Les dimensions extérieures de ces flacons sont de 12 x 32 mm. Ces flacons de niveau de performance 3 sont conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Caractéristiques
  • Certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Scellez avec des bouchons à vis et des septa de 9 mm
  • Achetez en vrac pour plus d’économies
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC et LC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre transparent
Volume (métrique) 1,5 ml
Niveau Level 3
Nb par paquet 5000/paquet
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Volume (métrique) résiduel 1 μL
Type de base Récupération totale
Gamme de produits SureSTART niveau 3
Volume (métrique) total 1,5 ml
Type de bouchon Bouchon à vis à filetage court
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Flacon à vis en verre à récupération totale de 1,5 ml, niveau 3
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,1 mL