Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 12.23000kg
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Modèle universel, convenant aux pipeteurs de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
100 μl à 1000 μl | |
Stérile | |
Non | |
89 mm | |
MicroPoint | |
Pipeteur universel | |
Sure OneTM |
À filtre | |
Naturel | |
3,5 in | |
Rack à charnière | |
Non | |
Oui | |
100 μl, 200 μl, 500 μl, 1 000 μl |