Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 7.85000kg
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Modèle universel, convenant aux pipeteurs de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
10 μl à 100 μl | |
Stérile | |
Non | |
51 mm | |
Biseauté | |
Pipeteur universel | |
Sure OneTM |
À filtre | |
Naturel | |
2 po | |
Rack à charnière | |
Non | |
Oui | |
10 μl à 100 μl |