Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Marque: Fisherbrand™ TF102-10-FIS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
0,1 μl à 10 μl | |
Oui | |
Non | |
46 mm | |
Protection contre les aérosols, Micropoint, longue, Version longue | |
Pipeteur universel | |
Sure OneTM |
À filtre | |
Naturel | |
1.75 in | |
Rack à charnière | |
Non | |
Oui | |
2,5 μl |