Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 μl à 10 μl
0,1 μl à 20 μl
100 μl à 1000 μl
10 μl à 100 μl
20 μl à 200 μl
2 μl à 20 μl
30 à 300 μl
Type de pointe:
Biseauté
Micro Point
Micro Point, Version longue
Version longue, Micro Point, Faible rétention
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 0,1 μl à 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,75 in |
| Longueur (métrique) | 46 mm |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Micro Point, Version longue |
| Jetable | Réutilisable |
| Show More |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction