Learn More
Invitrogen™ Réservoir de remplacement de cuve de gel en tandem Surelock™
Description
À propos du réservoir à gel midi en tandem SureLock
Le réservoir à gel midi en tandem SureLock permet l’électrophorèse rapide des gels midi grâce à un tampon minimal (∼520 ml/gel) dans un système étanche. Avec un temps de configuration de ∼ 30 secondes, la cuve traite efficacement les gels midi tout en offrant des performances constantes. La cuve est dotée de deux chambres indépendantes, ce qui permet l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. gels à la fois. Vous économisez des tampons et limitez les déchets. La cuve est compatible avec tous les gels midi pré-coulés Invitrogen et les cassettes de gel midi.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir à gel midi en tandem SureLock |
| Dimensions de gel | Midi |
| Gamme de produits | SureLock |
| Type | Réservoir de rechange pour cuve à gel midi |
| Quantité | 1 tank |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Garantie | 1 an |