Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Ces composants du système de coulage manuel SureCast peuvent servir à créer des gels de polyacrylamide avec des réactifs pour coulage manuel SureCast, ainsi que d’autres réactifs d’emploi courant pour le coulage du gel de polyacrylamide.
33.40€ - 76.00€
Spécification
Gamme de produits | SureCast™ |
---|---|
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15558055
|
Invitrogen™
HC2112 |
2 x 500 mL |
33.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15627968
|
Invitrogen™
HC2115 |
5 x 500 mL |
76.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Versez facilement et en toute confiance des gels de polyacrylamide
- À utiliser avec le système de gel vertical SureCast
- Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank
Spécification
SureCast™ | |
Température ambiante |