Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables et robustes Microflex™
Code produit. p-8002831
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15259363
Marque: Ansell 93843090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une protection tout en aidant les utilisateurs à améliorer leur efficacité et leur vitesse. Les gants en nitrile jetables et robustes Ansell™ Microflex™ résistent aux rubans et aux adhésifs avec un faible taux d’acceptation des petits orifices, c’est-à-dire un NQA de 0,65.
  • Offrent une barrière de protection avancée contre les contaminants
  • La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs
  • Les doigts texturés assurent une préhension solide et efficace, ainsi qu’une protection optimale des utilisateurs
  • Le revêtement en polymère assure un enfilage facile pour contribuer à la protection des utilisateurs dans des environnements en constante évolution
  • Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN-374-2 niveau 3, NQA 0,65, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 parties 1, 2 et 3, ASTM F1671
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Fingertip Textured
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,11 mm
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Soins de santé, secteur dentaire, sécurité industrielle, laboratoire, EMS
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 93-843
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Résistance à la traction 14 à 30 MPa
Longueur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) 108 mm