Learn More
Thermo Scientific™ Supports pour étuves et incubateurs Thermo Scientific™ Heratherm
Supports à roulettes
Marque:  Thermo Scientific™ 50127743
486.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10724602
  • 566.82€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Supports avec roulettes
Hauteur (roulettes comprises) : 7.36 po (18.7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fours et incubateurs modèle 180 l
Support
Roulettes
Vidéos
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Nom du produit
Thermo Scientific™ Supports pour étuves et incubateurs Thermo Scientific™ Heratherm > Support avec roulettes pour modèles 180 L ; Hauteur avec roulettes : 7,36 po