Learn More
OHAUS™ Support
Le support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
Marque: OHAUS™ 30400033
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
- Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
- Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
Spécification
Support avec tige | |
Pince, support, support / tige, CLR-STRODS102 | |
267 mm | |
267,00 mm | |
17,75 po |
Acier inoxydable | |
16 mm | |
10,50 po | |
1016 mm | |
451,00 mm |