Learn More
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 ml et 2 ml)
easySpiral, easySpiral Pro (5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Supports pipettors of various sizes
Spécification
Spécification
| Type | Support Stand |
| À utiliser avec (application) | Holding Pipettor |
| À utiliser avec (équipement) | easySpiral, easySpiral Pro (5 ml) |