Learn More
Glas-Col Assistance
This Flexible Fabric Heating Mantle Support safely support flasks and mantles.
Marque:  Glas-Col 36225-84
Code produit. 11786098
  • 163.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Free up valuable bench space while heating solutions.
  • Use these extension supports for attaching hemispherical and spherical mantle to lattice.
  • Each extension is made of a steel ring and heat resistant strap basket.
Spécification
Spécification
Acier
Assistance
1 de chaque
1000 mL Flasks
Pour le chauffe-ballon flexible Glass-Col