Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Supor™, quadrillée
Membrane Supor™ conçue pour les applications de surveillance de l’environnement.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66234
308.59 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
blanc | |
PES | |
Stérile | |
200/boîte |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
0,2 μm | |
Noir | |
47 mm |