Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™ 450
Membrane à débit élevé optimisée pour les exigences de filtration biologiques, pharmaceutiques et stérilisantes.
127.00€ - 675.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 140 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17134491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60173 |
47 mm | unie |
274.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60177 |
142 mm | Avec onglet |
319.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60170 |
13 mm | unie |
127.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60179 |
293 mm | Avec onglet |
675.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66554 |
293 mm | unie |
535.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60206 |
90 mm | unie |
520.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60174 |
50 mm | unie |
218.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17154491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60175 |
102 mm | unie |
610.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66553 |
142 mm | unie |
359.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Filtration rapide avec débits supérieurs et débits élevés
- Faible liaison protéique et compatibilité des médicaments étendue pour les applications critiques
- Permet d’économiser du temps et de l’argent avec moins de changements de filtres par volumes d’échantillon
- Les disques de 142 et 293 mm sont dotés d’une languette imprimée pour une reconnaissance instantanée de la taille des pores et du nombre de lots
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
0,45 μm | |
Non stérile | |
140 μm |